Imprimer
Tetrahydrofurfuryl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl methacrylate, Methacrylic Acid Tetrahydrofurfuryl Ester
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
M0745-25ML M0745-500ML
TCIAM0745-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0745-25ML TCIAM0745-500ML
Tetrahydrofurfuryl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Tetrahydrofurfuryl methacrylate
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170.21 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00014515
Numéro CAS: 2455-24-5
EINECS: 219-529-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %