Imprimer
Etain butyle hydroxyde-oxyde
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-butyltinhydroxideoxide, Butylhydroxyoxostannane
M0744-25G M0744-500G
TCIAM0744-25GEA 19.8 EUR
TCIAM0744-25G TCIAM0744-500G
Etain butyle hydroxyde-oxyde
Etain butyle hydroxyde-oxyde
Formule: C₄H₁₀O₂Sn
MW: 208.83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013927
Numéro CAS: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
ONU: 3146
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Drying loss max. 3.0 %
Ignition residue (as SnO2) 71.0 to 73.6 %