Imprimer
N-Methyl-D-glucamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour tampon
Fournisseur: TCI
M0713-25G M0713-5G
TCIAM0713-25GEA 182 EUR
TCIAM0713-25G TCIAM0713-5G
N-Methyl-D-glucamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour tampon
N-Methyl-D-glucamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₇NO₅
Numéro MDL: MFCD00060164
Numéro CAS: 35564-86-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 153.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -22.0 deg (C=10, H2O)