Imprimer
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0699-25G M0699-500G
TCIAM0699-25GEA 19.8 EUR
TCIAM0699-25G TCIAM0699-500G
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers)
Formule: C₁₃H₂₆N₂
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00001496
Numéro CAS: 1761-71-3
EINECS: 217-168-8
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %