Imprimer
Ethyl hydrogen maleate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Monoethyl Maleate, Maleic Acid Monoethyl Ester
M0614-25ML M0614-500ML M0614-100ML
TCIAM0614-25MLEA 42.9 EUR
TCIAM0614-25ML TCIAM0614-500ML TCIAM0614-100ML
Ethyl hydrogen maleate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl hydrogen maleate
Formule: C₆H₈O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063175
Numéro CAS: 3990-03-2
EINECS: 223-635-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=023d9524045626e8af5ee8c1702b3a48244c642e&vid=023d9524045626e8af5ee8c1702b3a48244c642e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %