Imprimer
N-(Hydroxymethyl)acrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
M0574-25G M0574-500G
TCIAM0574-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0574-25G TCIAM0574-500G
N-(Hydroxymethyl)acrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(Hydroxymethyl)acrylamide
Formule: C₄H₇NO₂
Point d'ébullition: 277°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004597
Numéro CAS: 924-42-5
EINECS: 213-103-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22ca577bf152e04302a46bcab1d4e36cfbc08743&vid=22ca577bf152e04302a46bcab1d4e36cfbc08743&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency