Imprimer
Calcium methanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
M0549-25G M0549-500G
TCIAM0549-25GEA 101 EUR
TCIAM0549-25G TCIAM0549-500G
Calcium methanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Formule: CH₄O₃S
Numéro MDL: MFCD00070543
Numéro CAS: 58131-47-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency