Imprimer
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide ≥90.0% (par GC) agent de triméthylsilylation
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Methyl-N-TMS-acetamide
M0536-10G M0536-25G
TCIAM0536-10GEA 84.7 EUR
TCIAM0536-10G TCIAM0536-25G
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide ≥90.0% (par GC) agent de triméthylsilylation
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
Formule: C₆H₁₅NOSi
Point d'ébullition: 154°C
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040758
Numéro CAS: 7449-74-3
EINECS: 231-217-0
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent Myristic Acid