Imprimer
Variamine blue B base ≥98.0% (par analyse titrimétrique) indicateur redox
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-4'-methoxydiphenylamine, N-(4-Methoxyphenyl)-1,4-phenylenediamine
M0493-1G M0493-25G
TCIAM0493-1GEA 18.7 EUR
TCIAM0493-1G TCIAM0493-25G
Variamine blue B base ≥98.0% (par analyse titrimétrique) indicateur redox
Variamine blue B base
Formule: C₁₃H₁₄N₂O
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00070553
Numéro CAS: 101-64-4
EINECS: 202-962-9
Merck Index: 14,05999
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Blue purple with 1ppm Iron and turn Colorless to Almost colorless by adding EDTA 2Na