Imprimer
Myristic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0484-25G M0484-250G
TCIAM0484-25GEA 84.7 EUR
TCIAM0484-25G TCIAM0484-250G
Myristic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Myristic anhydride
Formule: C₂₈H₅₄O₃
Numéro MDL: MFCD00056151
Numéro CAS: 626-29-9
EINECS: 210-941-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 53.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency