5-Methyl-DL-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-Me)-OH
M0452-1G
M0452-100MG
TCIAM0452-1GEA
882
EUR
TCIAM0452-1G
TCIAM0452-100MG
5-Methyl-DL-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Methyl-DL-tryptophan
Formule:
C₁₂H₁₄N₂O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00005652 Numéro CAS: 951-55-3 EINECS: 213-453-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |