Imprimer
Isobutyl mercaptan ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methyl-1-propanethiol
M0404-25ML M0404-500ML
TCIAM0404-25MLEA 25.3 EUR
TCIAM0404-25ML TCIAM0404-500ML
Isobutyl mercaptan ≥98.0% (par GC)
Isobutyl mercaptan
Formule: C₄H₁₀S
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: -10°C
Numéro MDL: MFCD00004882
Numéro CAS: 513-44-0
EINECS: 208-162-6
ONU: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace94aef487f7aba6047a7a46349c566029915b8&vid=ace94aef487f7aba6047a7a46349c566029915b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %