Méthylcellulose, 80-120 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Fournisseur: TCI
M0292-25G
M0292-500G
TCIAM0292-25GEA
20.9
EUR
TCIAM0292-25G
TCIAM0292-500G
Méthylcellulose, 80-120 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
Numéro MDL:
MFCD00081763 Numéro CAS: 9004-67-5 Merck Index: 14,06040 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Drying loss | max. 8.0 % |
Ignition residue (Sulfate) | max. 1.5 % |
Viscosity | 80.0 to 120.0 mPa (2%, H2O, 20deg-C) |