Imprimer
Isopropyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methacrylic Acid Isopropyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0280-25ML M0280-500ML
TCIAM0280-25MLEA 24.2 EUR
TCIAM0280-25ML TCIAM0280-500ML
Isopropyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Isopropyl methacrylate
Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 126°C
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD00048290
Numéro CAS: 4655-34-9
EINECS: 225-094-2
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a94d24f9908b631382a2d370a5733fdae681b844&vid=a94d24f9908b631382a2d370a5733fdae681b844&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %