Imprimer
Methylenedisalicylic acid (mixture of isomers) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0221-25G M0221-500G
TCIAM0221-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0221-25G TCIAM0221-500G
Methylenedisalicylic acid (mixture of isomers) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Methylenedisalicylic acid (mixture of isomers)
Formule: C₁₅H₁₂O₆
Numéro MDL: MFCD00016506
Numéro CAS: 27496-82-8
EINECS: 248-497-5
Merck Index: 14,06065
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %