Imprimer
Méthylcellulose, 3,500-5,600 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Fournisseur: TCI
M0185-500G M0185-25G
TCIAM0185-500GEA 71.5 EUR
TCIAM0185-500G TCIAM0185-25G
Méthylcellulose, 3,500-5,600 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Merck Index: 14,06040
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Drying loss max. 8.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 1.5 %
Viscosity 3,500 to 5,600 mPa-s (2 %, H2O, 20 deg-C)