Imprimer
2-Hydrazono-3-méthyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sawicki's Reagent, 2-Hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole hydrochloride, MBTH Hydrochloride
M0160-25G M0160-5G
TCIAM0160-25GEA 114 EUR
TCIAM0160-25G TCIAM0160-5G
2-Hydrazono-3-méthyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Hydrazono-3-méthyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole chlorhydrate
Formule: C₈H₁₀ClN₃S
MW: 215.70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005816
Numéro CAS: 4338-98-1
EINECS: 224-393-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %