Methylandrostenediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0146-1G
M0146-25G
TCIAM0146-1GEA
34.1
EUR
TCIAM0146-1G
TCIAM0146-25G
Methylandrostenediol ≥98.0% (par GC)
Methylandrostenediol
Formule:
C₂₀H₃₂O₂ MW: 304.47 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00021126 Numéro CAS: 521-10-8 EINECS: 208-301-0 Merck Index: 14,05950 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 202.0 to 207.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -71.0 to -77.0 deg (C=1, EtOH) |
Solubility in EtOH | very faint turbidity |