Imprimer
Violet de méthyle solution
Fournisseur: TCI
M0112-25ML M0112-500ML
TCIAM0112-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0112-25ML TCIAM0112-500ML
Violet de méthyle solution
Violet de méthyle
Formule: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070843
Numéro CAS: 1340-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Transition interval (pH) 5.4 (greyish green)