Imprimer
Méthyle méthacrylate 99,8 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methacrylic acid methyl ester
Stabilization: 6-tert-Butyl-2,4-xylenol_stab
M0087-25ML M0087-500ML
TCIAM0087-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0087-25ML TCIAM0087-500ML
Méthyle méthacrylate 99,8 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Méthyle méthacrylate
Formule: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
MW: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: -48
Point d'éclair: 9°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008587
Numéro CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
ONU: 1247
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05941
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.8 %