Allyl methacrylate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0075-25ML
M0075-500ML
TCIAM0075-25MLEA
17.6
EUR
TCIAM0075-25ML
TCIAM0075-500ML
Allyl methacrylate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Allyl methacrylate
Formule:
C₇H₁₀O₂ Point d'ébullition: 64°C Point d'éclair: 35°C |
Numéro MDL:
MFCD00008592 Numéro CAS: 96-05-9 EINECS: 202-473-0 ONU: 2929 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |