Imprimer
6-Mercaptopurine monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Purinethiol monohydrate, 6-Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, 6-Thiohypoxanthine monohydrate
M0063-1G M0063-5G
TCIAM0063-1GEA 17.6 EUR
TCIAM0063-1G TCIAM0063-5G
6-Mercaptopurine monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Mercaptopurine monohydrate
Formule: C₅H₄N₄S·H₂O
Numéro MDL: MFCD03854445
Numéro CAS: 6112-76-1
Merck Index: 14,05871
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water 9.9 to 11.5 %