Imprimer
Bis(2-ethylhexyl)maleate ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Maleic Acid Di(2-ethylhexyl) Ester, Maleic Acid Dioctyl Ester, Bis(2-ethylhexyl) maleate, Di(2-ethylhexyl) Maleate
M0011-25ML M0011-500ML
TCIAM0011-25MLEA 18.7 EUR
TCIAM0011-25ML TCIAM0011-500ML
Bis(2-ethylhexyl)maleate ≥93.0% (par GC)
Bis(2-ethylhexyl)maleate
Formule: C₂₀H₃₆O₄
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: -60°C
Point d'éclair: 180°C
Numéro MDL: MFCD00027250
Numéro CAS: 142-16-5
EINECS: 205-524-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3657abc9389b146f104c582d273c6f129f5478c7&vid=3657abc9389b146f104c582d273c6f129f5478c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Acid Value max. 0.1