Imprimer
Plomb (II) bromure, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Lead dibromide, Lead(II) bromide
L0346-1G L0346-5G
TCIAL0346-1GEA 49.5 EUR
TCIAL0346-1G TCIAL0346-5G
Plomb (II) bromure, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Plomb (II) bromure
Formule: Br₂Pb
Point de fusion: 373°C
Numéro MDL: MFCD00011156
Numéro CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05403
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Trace metal basis) min. 99.9 %
Solubility in DMF:DMSO (1:1) (com.) very faint turbidity
Water max. 100 ppm