Imprimer
DL-alpha-Lipoic acid-NHS ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Thioctic acid N-Hydroxysuccinimide ester, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanic acid 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl ester, α-Lipoic acid-NHS, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoate
L0345-50MG L0345-250MG
TCIAL0345-50MGEA 123 EUR
TCIAL0345-50MG TCIAL0345-250MG
DL-alpha-Lipoic acid-NHS ≥96.0% (par HPLC)
DL-alpha-Lipoic acid-NHS
Formule: C₁₂H₁₇NO₄S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09028032
Numéro CAS: 40846-94-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 96.0 area%
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 5.40 to 5.90 %