L-778123 dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-[[5-[[4-(3-Chlorophenyl)-3-oxo-1-piperazinyl]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]benzonitrile dihydrochloride
L0337-5MG
L0337-25MG
TCIAL0337-5MGEA
203
EUR
TCIAL0337-5MG
TCIAL0337-25MG
L-778123 dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
L-778123 dihydrochloride
Formule:
C₂₂H₂₀ClN₅O·₂HCl Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
183499-56-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 13.20 to 15.40 % |
Chloride | 14.1 to 15.4 % |