Imprimer
Plomb (II) acétate trihydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
L0330-100G L0330-25G
TCIAL0330-100GEA 41.8 EUR
TCIAL0330-100G TCIAL0330-25G
Plomb (II) acétate trihydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Diacétate de plomb trihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379.34 g/mol
Point d'ébullition: 280
Point de fusion: 75°C
Numéro MDL: MFCD00150023
Numéro CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
ONU: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e427407baa682479bcffb2ff20dc42e95c89f3d9&vid=d4e67b1544b0857966d0a2e29d72399d7f02f0e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %