Imprimer
Lomitapide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-9-[4-[4-[4'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-ylcarboxamido]piperidin-1-yl]butyl]-9H-fluorene-9-carboxamide, AEGR-733, BMS-201038
L0298-25MG L0298-100MG
TCIAL0298-25MGEA 184 EUR
TCIAL0298-25MG TCIAL0298-100MG
Lomitapide ≥98.0% (par HPLC)
Lomitapide
Formule: C₃₉H₃₇F₆N₃O₂
Point de fusion: 142°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16620494
Numéro CAS: 182431-12-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d897602d44021337c02b42b49c52ba55af6dbebf&vid=d897602d44021337c02b42b49c52ba55af6dbebf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.75 to 6.35 %