Imprimer
Lanthanum(III) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide Lanthanum(III) salt, Lanthanum(III) triflimide
L0294-1G L0294-5G
TCIAL0294-1GEA 68.2 EUR
TCIAL0294-1G TCIAL0294-5G
Lanthanum(III) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lanthanum(III) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₆F₁₈LaN₃O₁₂S₆
Numéro CAS: 168106-26-1
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bd080d7deaf2193e8e0dac47fa2cf178799f156&vid=3bd080d7deaf2193e8e0dac47fa2cf178799f156&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %