Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Lithium PTMB phosphinate, LAP, Phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinic acid lithium salt, Lithium Phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate
L0290-1G
L0290-5G
TCIAL0290-1GEA
192
EUR
TCIAL0290-1G
TCIAL0290-5G
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP)
Formule:
C₁₆H₁₆LiO₃P MW: 294.21 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD29472537 Numéro CAS: 85073-19-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |