Imprimer
Lercanidipine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Lercanidipine HCl, 3-(1-((3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino)-2-methylpropan-2-yl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride
L0282-200MG L0282-1G
TCIAL0282-200MGEA 71.5 EUR
TCIAL0282-200MG TCIAL0282-1G
Lercanidipine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Lercanidipine hydrochloride
Formule: C₃₆H₄₁N₃O₆·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07773089
Numéro CAS: 132866-11-6
Merck Index: 14,05446
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %