Imprimer
Lithium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: LiFSI, Lithium bis(fluorosulphonyl)amide
L0281-25G L0281-5G
TCIAL0281-25GEA 285 EUR
TCIAL0281-25G TCIAL0281-5G
Lithium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lithium bis(fluorosulphonyl)imide
Formule: F₂LiNO₄S₂
Numéro MDL: MFCD28126786
Numéro CAS: 171611-11-3
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=544971c92ffdb96d7b113816b99fb65bb73e21bd&vid=544971c92ffdb96d7b113816b99fb65bb73e21bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %