Imprimer
Lappaconitine hydrobromide ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
L0272-200MG L0272-1G
TCIAL0272-200MGEA 103 EUR
TCIAL0272-200MG TCIAL0272-1G
Lappaconitine hydrobromide ≥95.0% (sur base azote total)
Lappaconitine hydrobromide
Formule: C₃₂H₄₄N₂O₈
MW: 665.62 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00171334
Numéro CAS: 97792-45-5
ONU: 1544
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %