Imprimer
Lithium dodécyle sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
L0254-5G L0254-25G
TCIAL0254-5GEA 34.1 EUR
TCIAL0254-5G TCIAL0254-25G
Lithium dodécyle sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Lithium dodécyle sulfate
Formule: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272.34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007467
Numéro CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db4f6c0cb980174d8c42c3e2da92a798f47414a9&vid=5c88527c39a9655f819863d6dca61f01016e745f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test