Imprimer
Losartan potassium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
L0232-25G L0232-5G
TCIAL0232-25GEA 315 EUR
TCIAL0232-25G TCIAL0232-5G
Losartan potassium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Losartan potassium
Formule: C₂₂H₂₃ClN₆O
Numéro MDL: MFCD02092704
Numéro CAS: 124750-99-8
Merck Index: 14,05583
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %