Imprimer
DL-Lysine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
L0228-25G L0228-5G
TCIAL0228-25GEA 184 EUR
TCIAL0228-25G TCIAL0228-5G
DL-Lysine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
DL-Lysine methyl ester dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂O₂·₂HCl
Numéro MDL: MFCD03547976
Numéro CAS: 34015-48-0
EINECS: 251-794-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=5, H2O)