Imprimer
Lisinopril dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
L0220-1G L0220-5G
TCIAL0220-1GEA 46.2 EUR
TCIAL0220-1G TCIAL0220-5G
Lisinopril dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lisinopril dihydrate
Formule: C₂₁H₃₅N₃O₇
Point de fusion: 148°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01698825
Numéro CAS: 83915-83-7
Merck Index: 14,05516
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ef3dc83ff5a9dc83d5c4121184184294743ea64&vid=9ef3dc83ff5a9dc83d5c4121184184294743ea64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -48.0 deg (C=1, 0.25mol/L Zinc Acetate buffer sol.) (calcd.on anh.substance)
Water 8.0 to 9.5 %