Imprimer
Lithium bromure ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
L0210-25G L0210-100G L0210-500G
TCIAL0210-25GEA 40.7 EUR
TCIAL0210-25G TCIAL0210-100G TCIAL0210-500G
Lithium bromure ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Lithium bromure
Formule: LiBr
Point de fusion: 549°C
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 14,05526
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=602b1c0bfcd8eea4419c70ecec2f1ce1c83c81a7&vid=602b1c0bfcd8eea4419c70ecec2f1ce1c83c81a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %