Imprimer
L-tert-leucine methylamide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
L0168-1G L0168-5G
TCIAL0168-1GEA 112 EUR
TCIAL0168-1G TCIAL0168-5G
L-tert-leucine methylamide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
L-tert-leucine methylamide
Formule: C₇H₁₆N₂O
Numéro MDL: MFCD00673329
Numéro CAS: 89226-12-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +52.0 to +58.0 deg (C=0.5, H2O)