Lincomycin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
L0166-25G
L0166-5G
TCIAL0166-25GEA
417
EUR
TCIAL0166-25G
TCIAL0166-5G
Lincomycin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lincomycin hydrochloride monohydrate
Formule:
C₁₈H₃₄N₂O₆S·HCl·H₂O |
Numéro MDL:
MFCD00167245 Numéro CAS: 7179-49-9 Merck Index: 14,05500 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Melting point | 151.0 to 157.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +134 to +139 deg (C=1, H2O) |