Imprimer
DL-Leucic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
L0104-25G L0104-500G
TCIAL0104-25GEA 112 EUR
TCIAL0104-25G TCIAL0104-500G
DL-Leucic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
DL-Leucic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00004246
Numéro CAS: 498-36-2
EINECS: 207-860-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency