Imprimer
Sodium ligninsulphonate
Fournisseur: TCI
L0098-500G L0098-25G
TCIAL0098-500GEA 66 EUR
TCIAL0098-500G TCIAL0098-25G
Sodium ligninsulphonate
Sodium ligninsulphonate
Numéro MDL: MFCD00135572
Numéro CAS: 8061-51-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Methoxyl Group 5.0 to 7.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %