Imprimer
Isobutyl laurate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
L0084-25ML L0084-500ML
TCIAL0084-25MLEA 20.9 EUR
TCIAL0084-25ML TCIAL0084-500ML
Isobutyl laurate ≥96.0% (par GC)
Isobutyl laurate
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Point d'éclair: 150°C
Numéro MDL: MFCD00048424
Numéro CAS: 37811-72-6
EINECS: 253-675-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %