Imprimer
DL-Leucyl-DL-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-Leu-DL-Phe-OH
L0038-1G L0038-100MG
TCIAL0038-1GEA 92.4 EUR
TCIAL0038-1G TCIAL0038-100MG
DL-Leucyl-DL-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Leucyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₃
MW: 278.35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037258
Numéro CAS: 56217-82-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency