Imprimer
DL-Leucylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-Leu-Gly-OH, DL-Leucylglycine, 2-(2-Amino-4-methylpentanamido)acetic acid
L0030-1G L0030-100MG
TCIAL0030-1GEA 80.3 EUR
TCIAL0030-1G TCIAL0030-100MG
DL-Leucylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Leucylglycine
Formule: C₈H₁₆N₂O₃
MW: 188.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021729
Numéro CAS: 615-82-7
EINECS: 210-449-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %