Imprimer
D-Lactose monohydraté ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-(+)-Lactose monohydrate
L0008-500G L0008-25G
TCIAL0008-500GEA 26.4 EUR
TCIAL0008-500G TCIAL0008-25G
D-Lactose monohydraté ≥98.0% (par HPLC)
Lactose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360.32 g/mol
Point de fusion: 223
Numéro MDL: MFCD00150747
Numéro CAS: 64044-51-5
EINECS: 238-691-8
Merck Index: 14,05343
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +54.4 to +59.9 deg (C=10, H2O) (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water within almost transparency
Water 4.5 to 5.5 %