Imprimer
SKLB1002 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
K0060-25MG K0060-100MG
TCIAK0060-25MGEA 156 EUR
TCIAK0060-25MG TCIAK0060-100MG
SKLB1002 ≥98.0% (par HPLC)
SKLB1002
Formule: C₁₃H₁₂N₄O₂S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD27938707
Numéro CAS: 1225451-84-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C