Imprimer
Ketorolac tromethamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
K0053-1G K0053-5G
TCIAK0053-1GEA 49.5 EUR
TCIAK0053-1G TCIAK0053-5G
Ketorolac tromethamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ketorolac tromethamine
Formule: C₁₅H₁₃NO₃·C₄H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00887595
Numéro CAS: 74103-07-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05306
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65c7e850db2b2a4015bfbcd31b50392f67bc30bc&vid=65c7e850db2b2a4015bfbcd31b50392f67bc30bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %