Imprimer
Calcium-3-methyl-2-oxovalerate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methyl-2-oxovaleric Acid Calcium Salt
K0022-25G K0022-5G
TCIAK0022-25GEA 335 EUR
TCIAK0022-25G TCIAK0022-5G
Calcium-3-methyl-2-oxovalerate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium-3-methyl-2-oxovalerate hydrate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 298.35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002583
Numéro CAS: 66872-75-1
EINECS: 266-505-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 11.0 %