Imprimer
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrakis(decyl)ammonium bromide, IPC-TDA-Br, Tetra(decyl)ammonium bromide
I1129-25G I1129-5G
TCIAI1129-25GEA 242 EUR
TCIAI1129-25G TCIAI1129-5G
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium
Formule: C₄₀H₈₄BrN
MW: 659.0057 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043166
Numéro CAS: 14937-42-9
EINECS: 239-013-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.050
Absorbance (254nm) max. 0.040